Merck
860132P
Avanti
GM3 Sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
GM3 Ganglioside (Neu5Aca2,3Galb1,4Glcb-Sphingosine(d18:1))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H74N2O20
分子量:
915.03
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
アッセイ
>99 (TLC)
形状
powder
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@H](O[C@@]2(C[C@H](O)[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O2)NC(C)=O)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3C(O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)N)O[C@@H]3CO)O[C@@H]1CO
アプリケーション
Lipids research
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860132P-1MG:
試験成績書(COA)