安全性情報
860130P
Avanti
GM1 Sphingosine (d18:1)
from synthetic
別名:
GM1 Ganglioside (Galb1,3GalNAcb1,4(Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Sphingosine(d18:1))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C55H97N3O30
分子量:
1280.36
UNSPSCコード:
12352211
由来生物
synthetic
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860130P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O
関連するカテゴリー
アプリケーション
Lipids research
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860130P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860130P-1MG:
860130P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)