アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (860064P-100UG)
pkg of 1 × 500 μg (860064P-500UG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860064P
脂質タイプ
lipid extracts
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(CO)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O)[C@H]1CO.[NH4+]
InChI Key
REEGKSVAHNARFK-XHKMRSCRSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860064P-100UG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860064P-500UG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860064P-500UG)
その他情報
Structure, molecular formula, and molecular weight are for a representative form of the material.
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
860064P-100UG:
860064P-500UG:
860064P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)