Merck
857466W
Avanti
AEA-d11
Avanti Research - A Croda Brand 857466W, methanol solution
別名:
C20:4 anandamide-d11
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26D11NO2
CAS番号:
分子量:
358.60
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
methanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (857466W-500ug)
pkg of 2 × 1 mL (857466W-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 857466W
濃度
0.5 mg/mL (857466W-1mg)
0.5 mg/mL (857466W-500ug)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])NCCO
関連するカテゴリー
詳細
Anandamide (AEA) is an agonist of the cannabinoid and non-cannabinoid receptors. It is an N-acyl ethanolamide derivative of C20:4 fatty acid, which is also known as arachidonic acid. AEA is a lipid neurotransmitter synthesized and released by the brain nerve cells as well as macrophages.
生物化学的/生理学的作用
Anandamide (AEA) is involved in many physiological and pathophysiological functions, such as regulation of energy consumption and balance. It is also involved in initiation and control of inflammation and modulatory effects on sensory and autonomic nerve signaling.
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (857466W-1mg)
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (857466W-500ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
857466W-BULK:
857466W-VAR:
857466W-1MG:
857466W-500UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
A biosynthetic pathway for anandamide
Liu J, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(36), 13345-13350 (2006)
Anandamide and its metabolites: what are their roles in the kidney?
Ritter J K, et al.
Frontiers in Bioscience, 8, 264-264 (2016)