Merck
855800P
Avanti
24:0 Lyso PC
1-lignoceroyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
別名:
1-tetracosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(24:0/0:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H66NO7P
CAS番号:
分子量:
607.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (855800P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 855800P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
24:0 Lyso PC has been used as a standard for liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) analysis.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855800P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
Jan Code
855800P-VAR:
855800P-25MG:
855800P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The peroxisomal AAA ATPase complex prevents pexophagy and development of peroxisome biogenesis disorders
Law KB, et al.
Autophagy, 13(5), 868-884 (2017)
Kelsey B Law et al.
Autophagy, 13(5), 868-884 (2017-05-20)
Peroxisome biogenesis disorders (PBDs) are metabolic disorders caused by the loss of peroxisomes. The majority of PBDs result from mutation in one of 3 genes that encode for the peroxisomal AAA ATPase complex (AAA-complex) required for cycling PEX5 for peroxisomal