Merck
850189P
Avanti
18:0-20:4 PI(3)P
powder
別名:
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′-phosphate) (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H90N2O16P2
CAS番号:
分子量:
1001.17
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 100 μg (850189P-100UG)
package of 1 × 500 μg (850189P-500UG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
関連するカテゴリー
詳細
Phosphatidylinositol 3‐phosphate (PI(3)P) is obtained from the phosphorylation of inositol ring of phosphatidylinositol. PI(3)P is localized in the early endosomes, multivesicular endosomes and autophagosomes.
生物化学的/生理学的作用
Phosphatidylinositol 3‐phosphate (PI(3)P) regulates the autophagy in lysosomes.
包装
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850189P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850189P-500UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850189P-BULK:
850189P-500UG:
850189P-VAR:
850189P-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phosphatidylinositol 3-phosphates?at the interface between cell signalling and membrane traffic
Marat A L and Haucke V
The Embo Journal, 35(6), 561-579 (2016)
Phosphatidylinositol-3-phosphate in the regulation of autophagy membrane dynamics
Nascimbeni A C, et al.
FEBS Journal, 284(9), 1267-1278 (2017)