Merck
840513C
Avanti
18:1 Phosphatidylethanol
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt), chloroform
別名:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H76O8PNa
CAS番号:
分子量:
751.00
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840513C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840513C
濃度
10 mg/mL (840513C-25mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H77O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(42)46-37-39(38-48-50(44,45)47-6-3)49-41(43)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h19-22,39H,4-18,23-38H2,1-3H3,(H,44,45);/q;+1/p-1/b21-19-,22-20-;/t39-;/m1./s1
InChI Key
AHVVHDCFEFPKMN-AOEFFCPUSA-M
詳細
Phosphatidylethanol (PEth) is a phospholipid, that is generated in the presence of ethanol in cell membranes. PEths like PEth 16:0/18:1, PEth 18:1/18:1, and PEth 16:0/16:0 possesses a common phosphoethanol head. Two fatty acid chains of variable length and degree of saturation are bound to this head group.
アプリケーション
18:1 Phosphatidylethanol is suitable to use as a standard for the quantification of PEths in whole blood and in venous or capillary dried blood spots (DBS).
生物化学的/生理学的作用
Phosphatidylethanols (PEths) serves as crucial biomarkers of alcohol consumption.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840513C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840513C-BULK:
840513C-VAR:
840513C-25MG:4548173361086
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quantification of phosphatidylethanol 16: 0/18: 1, 18: 1/18: 1, and 16: 0/16: 0 in venous blood and venous and capillary dried blood spots from patients in alcohol withdrawal and control volunteers
Kummer N, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(3), 825-838 (2016)