Merck
840504P
Avanti
18:0-18:2 PG
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
別名:
1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:0/18:2(9Z,12Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H78O10PNa
CAS番号:
分子量:
797.03
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (840504P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840504P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h12,14,18,20,39-40,43-44H,3-11,13,15-17,19,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b14-12-,20-18-;/t39?,40-;/m1./s1
InChI Key
KWVREKCBBPBIRH-UOGOKQQCSA-M
関連するカテゴリー
詳細
18:0-18:2 PG or 1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) is a sodium salt of glycerophospholipid, with substitution of stearic acid, linolenic acid and phospho-rac-(1-glycerol) at the sn-1, sn-2 and sn-3 positions respectively, in the glycerol backbone.
アプリケーション
18:0-18:2 PG or 1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt) might be used as a lipid standard for phosphoglycerol lipid in liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS) analysis.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840504P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
840504P-BULK:
840504P-25MG:
840504P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)