アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (840061C-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840061C
濃度
10 mg/mL (840061C-10mg)
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-41(45)53-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)35-50-40(44)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,20,22,26,28,38-39H,3-10,12,14-16,19,21,23-25,27,29-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-,22-20-,28-26-;/t38-,39+;/m1./s1
InChI Key
MMDGTLYKZWZGJV-ANGKXMAJSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840061C-10MG:
840061C-BULK:
840061C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)