Merck
810609P
Avanti
16:0-18:1 Tempo PC
Avanti Research - A Croda Brand 810609P, powder
別名:
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho(tempo)choline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H96N2O9P
CAS番号:
分子量:
900.28
UNSPSCコード:
51321705
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810609P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810609P
脂質タイプ
phospholipids
ESR probes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1)C)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
関連するカテゴリー
詳細
16:0-18:1 Tempo PC is a stable isotope and functions as an erythrocyte sedimentation rate (ESR) probe.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810609P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
810609P-BULK:
810609P-VAR:
810609P-1MG:
試験成績書(COA)