製品名
Egg PC (60%), Avanti Research™ - A Croda Brand
フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 2 × 20 mL (241601C-1g)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
25 mg/mL (241601C-1g)
脂質タイプ
phosphoglycerides
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Phosphatidylcholine (PC) is the most vital component of the mucosal layer of the colon and a strong bilayer-forming lipid. It is the most common phospholipid in mammalian membranes.
Total Egg Extract is prepared by extracting powdered egg yolk with methanol. The methanol extract is partitioned with chloroform and deionized water, and the chloroform phase containing the organic soluble lipids is concentrated.
生物化学的/生理学的作用
Phosphatidylcholine (PC) acts as a surfactant within the mucus to form a hydrophobic surface to prevents bacterial penetrance. It treats fat embolism. Phosphatidylcholine reduces the levels of cholesterol and triglycerides.
包装
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (241601C-1g)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
241601C-1G:
241601C-BULK:
241601C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)