Merck
810612P
Avanti
5-DOXYL Stearic acid, ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
5-DOXYL Stearic acid, ammonium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (810612P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
ESR probes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC1(N([O])C(C)(C)CO1)CCCC([O-])=O.[NH4+]
InChI Key
QPIJNGFYVBHNSN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
5-DOXYL Stearic acid (5-DS) is a lipid soluble spin label.
包装
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (810612P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
810612P-5MG:
810612P-BULK:
810612P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An EPR investigation of surfactant action on bacterial membranes
Glover R E, et al.
FEMS Microbiology Letters, 177(1), 57-62 (1999)