アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 50 μg (810213P-50ug)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 810213P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
C12-Sphinganine is an active derivative of sphinganine (dihydrosphingosine), with C12 being the number of carbon atoms in the acyl residue. C12-NBD Sphinganine is an omega fatty acid labeled fluorescent sphingolipid.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810213P-50ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
810213P-50UG:
810213P-BULK:
810213P-1MG:
810213P-500UG:
810213P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)