アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810211C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 810211C
濃度
1 mg/mL (810211C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)NCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C36H61N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-21-24-33(43)31(29-42)38-34(44)25-22-19-16-13-11-14-17-20-23-28-37-30-26-27-32(41(45)46)36-35(30)39-47-40-36/h21,24,26-27,31,33,37,42-43H,2-20,22-23,25,28-29H2,1H3,(H,38,44)/b24-21+/t31-,33+/m0/s1
InChI Key
SNOJCYCOPNIGIK-ULETYAGTSA-N
アプリケーション
- as a substrate to measure the activity of acid, alkaline and neutral ceramidases
- in in vitro ceramidase activity assay
- in ceramide phosphoethanolamine (CPE) synthase assay to determine the Km and Vmax of sphingomyelin synthase (SMS1, SMS2, and SMSr)
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810211C-BULK:
810211C-1MG:
810211C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)