安全性情報
810212C
Avanti
C6-NBD Sphinganine
Avanti Research - A Croda Brand 810212C
別名:
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-sphinganine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H51N5O6
CAS番号:
分子量:
577.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810212C-50ug)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810212C
濃度
0.05 mg/mL (810212C-50ug)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)NCCCCCC(=O)N[C@H]([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C30H51N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h20-21,25,27,31,36-37H,2-19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/t25-,27+/m0/s1
InChI Key
GEZLBJRDZRUTOE-AHKZPQOWSA-N
詳細
C6-Sphinganine, also called as C6-dihydrosphingosine, is a common sphingoid base in phospholipids with C6 acyl chain. C6-NBD Sphinganine is an omega fatty acid labeled fluorescent sphingolipid.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810212C-50ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810212C-50UG:
810212C-VAR:
810212C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)