アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810194C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 810194C
濃度
1 mg/mL (810194C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
18:1-06:0 NBD PSは、ミトコンドリアから新たにオートファゴソームへの脂質移動を観察する目的で、また、脂質スクランブルプロセスを明らかにするという目的で蛍光性類似体として使用されています。
包装
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(810194C-1 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810194C-1MG:4548174019009
810194C-VAR:
810194C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Cryo-EM structures and functional characterization of the murine lipid scramblase TMEM16F
Alvadia C, et al.
eLife, 8 (2019)
Mitochondria Supply Membranes for Autophagosome Biogenesis during Starvation
Hailey DW, et al.
Cell, 141(4), 656-667 (2010)