安全性情報
800853C
Avanti
1,3-16:1 D5 DG
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,3-16:1 D5 DG, 1,3-di-(9Z-hexadecenoyl)-2-hydroxy-sn- glycerol-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H59D5O5
CAS番号:
分子量:
569.91
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.12
アッセイ
>99% (TLC)
形状
solution
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL in chloroform
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800853C-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
800853C-VAR:
800853C-1MG:
試験成績書(COA)