安全性情報
792747P
Avanti
24(S/R) 25-epoxylanosterol
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
24(S/R),25-epoxylanost-8(9)-en-3β-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50O2
CAS番号:
分子量:
442.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (792747P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
792747P-VAR:
792747P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)