安全性情報
791280P
Avanti
α-mycolic acid (C80)
powder
別名:
2-[14-(2-Eicosylcyclopropyl)tetradecyl]-β-hydroxy-α-tetracosylcyclopropanehexadecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C80H156O3
CAS番号:
分子量:
1166.09
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (791280P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bacterial lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Mycolic acid is a long Fatty acid found in the cell walls of the mycolata taxon, a group of bacteria that includes Mycobacterium Tuberculosis, the causative agent of the disease tuberculosis.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791280P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
791280P-BULK:
791280P-VAR:
791280P-1MG:
試験成績書(COA)