安全性情報
900735
Sigma-Aldrich
PbSコアタイプ量子ドット
oleic acid coated, fluorescence λem 1100 nm, 10 mg/mL in toluene
別名:
PbS QDs, 硫化鉛, 蛍光ナノクリスタル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PbS
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
liquid
濃度
10 mg/mL in toluene
蛍光検出
λem 1100 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Pb].S
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
InChI Key
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
硫化鉛(PbS)量子ドット(QD)のサイズは2.5〜8 nmの間で変化し、これに応じて、これらのQDは900〜1600 nmで発光します。当社のPbS QDは、高い量子収率、シャープな発光を持ち、狭い蛍光バンド(半値全幅<100 nm)を示すため、太陽電池、光検出器、および赤外線発光ダイオード(LED)のアプリケーションの光吸収体またはIRエミッターとして適しています
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900735-BULK:
900735-5ML:
900735-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gerasimos Konstantatos et al.
Nature nanotechnology, 5(6), 391-400 (2010-05-18)
The detection of photons underpins imaging, spectroscopy, fibre-optic communications and time-gated distance measurements. Nanostructured materials are attractive for detection applications because they can be integrated with conventional silicon electronics and flexible, large-area substrates, and can be processed from the solution
Xinzheng Lan et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(2), 299-304 (2015-11-19)
A solution-based passivation scheme is developed featuring the use of molecular iodine and PbS colloidal quantum dots (CQDs). The improved passivation translates into a longer carrier diffusion length in the solid film. This allows thicker solar-cell devices to be built
Highly efficient quantum dot near-infrared light-emitting diodes.
Gong X, et al.
Nature Photonics, 10, 253-257 (2016)
資料
Quantum Dots for Electronics and Energy Applications
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
コロイド状量子ドットは、生体イメージングや、照明、ディスプレイから太陽電池やセキュリティタグなど、さまざまな用途への応用が期待されています。
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
900735-5ML4061833039397