戻る
PbSコアタイプ量子ドット
化学式:
PbS
CAS番号:
1314-87-0
Products
製品区分
quantum dots (6)
ブランド
Sigma-Aldrich (6)
物理的形状
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-6 of 6
比較する
製品番号
詳細
価格
900733
PbSコアタイプ量子ドット,
oleic acid coated, fluorescence λ
em
900 nm, 10 mg/mL in toluene
表示
価格を表示
900738
PbSコアタイプ量子ドット,
fluorescence λ
em
1400 nm, 10 mg/mL in toluene
表示
価格を表示
900728
PbSコアタイプ量子ドット,
oleic acid coated, fluorescence λ
em
1500 nm, 10 mg/mL in toluene
表示
価格を表示
900734
PbSコアタイプ量子ドット,
fluorescence λ
em
1000 nm, 10 mg/mL in toluene
表示
価格を表示
900735
PbSコアタイプ量子ドット,
oleic acid coated, fluorescence λ
em
1100 nm, 10 mg/mL in toluene
表示
価格を表示
900727
PbSコアタイプ量子ドット,
fluorescence λ
em
1600 nm, 10 mg/mL in toluene