Merck
700355P
Avanti
Ent-Androstenediol
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Androst-5-ene-3,17-diol, (3α,8α,9β,10α,13α,14β,17α)-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H30O2
分子量:
290.44
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg ((700355P-1MG))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700355P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700355P-VAR:
700355P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)