Merck
700334P
Avanti
Glyco-12-oxolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5ß-Cholanic acid-12-oxo-3α-ol N-(carboxymethyl)-amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H41NO5
CAS番号:
分子量:
447.61
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O)=O
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700334P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700334P-5MG:
700334P-VAR:
試験成績書(COA)