Merck
700193P
Avanti
BbGL-1
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
cholesteryl 6-O-palmitoyl-β-D-galactopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C49H86O7
CAS番号:
分子量:
787.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700193P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700193P-VAR:
700193P-BULK:
700193P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)