安全性情報
700180P
Avanti
β-D-glucosyl cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
β-D-Glucopyranoside, (3β)-cholest-5-en-3-yl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H56O6
CAS番号:
分子量:
548.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 100 mg
package of 1 × 5 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2CC[C@@]3([C@@H]4[C@H]([C@H]5[C@@]([C@H](CC5)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC4)C)CC=C3C2)C
InChI
1S/C33H56O6/c1-19(2)7-6-8-20(3)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(13-15-32(21,4)26(23)14-16-33(24,25)5)38-31-30(37)29(36)28(35)27(18-34)39-31/h9,19-20,22-31,34-37H,6-8,10-18H2,1-5H3/t20-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28-,29+,30-,31-,32+,33-/m1/s1
InChI Key
FSMCJUNYLQOAIM-UQBZCTSOSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700180P-5MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700180P-100MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700180P-5MG:
700180P-100MG:
700180P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)