安全性情報
690013X
Avanti
Solvent Mixture 65:35:8
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Saturated Lipid Mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
chloroform:methanol:water
包装
pkg of 4 × 1 mL each (690013X-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
保管温度
2-30°C
アプリケーション
Solvent Mixture 65:35:8 has been used in dissolving phosphatidylinositol triphosphate (PI(3,4,5)P3) and phosphatidylinositol bisphosphates (PI(4,5)P2 and PI(3,5)P2).
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampules, packaged as 4 × 1 mL (690013X-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F
引火点(℃)
35 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
690013X-VAR:
690013X-1EA:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Activation of the WAVE complex by coincident signals controls actin assembly.
Lebensohn AM and Kirschner MW
Molecular Cell, 36(3), 512-524 (2009)