アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (855725C-10MG)
pkg of 1 × 1 mL (855725C-1MG)
pkg of 1 × 1 mL (855725C-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL in chloroform (855725C-1MG)
10 mg/mL in chloroform (855725C-10MG)
5 mg/mL in chloroform (855725C-5MG)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C23H46NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(26)31-22(20-25)21-30-32(27,28)29-19-18-24/h9-10,22,25H,2-8,11-21,24H2,1H3,(H,27,28)/b10-9-/t22-/m1/s1
InChI Key
NOVZJYYJYIFXJC-MZMPXXGTSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
855725C-VAR:
855725C-1MG:4548173351155
855725C-10MG:4548173351148
855725C-5MG:4548173351162
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)