メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Avanti 社′の Mini-Extruder 用ポリカーボネートメンブレン。
Avanti Research™ Mini-Extruder についてさらにお知りになりたいときは動画をご覧ください。
Avanti Research™ Mini-Extruder についてさらにお知りになりたいときは動画をご覧ください。
アプリケーション
PCメンブレン0.4 umは、リポソーム調製を目的に、水和脂質を押し出すために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ポリカーボネートメンブレンは、順序づけられた押出しによって均一で特定のサイズのリポソームを調製するのに役立ちます。
構成
Whatman® Nucleporeポリカーボネート親水性メンブレン 10417104
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ionization Properties of Phospholipids Determined by Zeta Potential Measurements
Sathappa M and Alder NN
Bio-protocol, 6(22) (2016)
Preparation of liposomes of defined size distribution by extrusion through polycarbonate membranes
Olson F, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 557(1), 9-23 (1979)