メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Avanti 社′の Mini-Extruder 用ポリカーボネートメンブレン。
Avanti Research™ Mini-Extruder についてさらにお知りになりたいときは動画をご覧ください。
Avanti Research™ Mini-Extruder についてさらにお知りになりたいときは動画をご覧ください。
生物化学的/生理学的作用
ポリカーボネートメンブレンは、順序付けられた押出しによって均一で特定のサイズのリポソームを調製するのに役立ちます。PCメンブレン0.8 umは、筋繊維鞘膜断片のろ過に適しています。
構成
Whatman® Nuclepore親水性メンブレン 10417304
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sarcolemmal Chloride and Potassium Channels from Normal and Myotonic Mouse Muscle Studied in Lipid-Supplemented Vesicles
Wischmeyer E, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 213(2) (1995)
Preparation of liposomes of defined size distribution by extrusion through polycarbonate membranes
Olson F, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 557(1), 9-23 (1979)