Merck
610025
Avanti
メンブレン支持体PTFE
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
メンブレン支持体PTFE, Oリング付きPTFE内部メンブレンサポート(2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151503
NACRES:
NB.24
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
保管温度
room temp
詳細
Avanti′s(アヴァンティ)Mini-Extruder用交換部品。
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)