アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x1 mg (330839P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@]([C@H](O)C2)(O)C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-16-12-20(26)24(29)13-15(25)8-11-23(24,3)19(16)9-10-22(17,18)2/h14-20,25-26,29H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20-,22-,23-,24+/m1/s1/i8D2,13D2
InChI Key
NMKAZCXSXYNCFW-LGTAAYTNSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
330839P-VAR:
330839P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)