Merck
330733P
Avanti
C13 3-O-sulfogalactostyl(β) Ceramide-d7 (d18:1(d7)/13:0)
Avanti Polar Lipids
別名:
3-O-sulfo-D-galactosyl-ß1-1′-N-tridecanoyl-D-erythro-sphingosine (d7) (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H67D7N2O11S
CAS番号:
分子量:
762.10
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (330733P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Polar Lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
関連するカテゴリー
詳細
C13 3-O-sulfogalactostyl(β) Ceramide-d7 (d18:1(d7)/13:0) is a deuterated derivative of C13 3-O-sulfogalactostyl(β) ceramide.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3