物質
red
包装
pkg of 1 roll
メーカー/製品名
Diversified Biotech LBTP-2400
W × L
3/4 in. × 2160 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Strong, durable, oil & abrasion resistant, waterproof, and non-staining
- Great for general identification and color coding
- Temperature Range: -23°C to +121°C
- Accepts marking using pen, pencil, or permanent marker
- Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
- Repositionable, clean removable adhesive system which leaves no residue
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック