Merck
Z768308
Labeling tape
yellow, W × L 3/4 in. × 500 in.
別名:
label tape, yellow tape
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
物質
yellow
包装
pkg of 1 roll
メーカー/製品名
Diversified Biotech LBTP-1100
W × L
3/4 in. × 500 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Strong, durable, oil & abrasion resistant, waterproof, and non-staining
  • Great for general identification and color coding
  • Temperature Range: -23°C to +121°C
  • Accepts marking using pen, pencil, or permanent marker
  • Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
  • Repositionable, clean removable adhesive system which leaves no residue
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)