物質
green
包装
pkg of 1 roll
メーカー/製品名
Diversified Biotech LBTP-2200
W × L
3/4 in. × 2160 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Strong, durable, oil & abrasion resistant, waterproof, and non-staining
- Great for general identification and color coding
- Temperature Range: -23°C to +121°C
- Accepts marking using pen, pencil, or permanent marker
- Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
- Repositionable, clean removable adhesive system which leaves no residue
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)