メーカー/製品名
Ohaus® 80252470 GB
秤量測定範囲
110 g
パラメーター
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
プラットフォーム直径
90 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The MB23 has an IR heating element. The non-glass infrared heating element provides even heating and is ideal for food testing, textiles, wastewater, and ceramics applications.
The Moisture analyzers combine high quality construction and easy setup. The LCD display is backlit, and it has a standard RS232 port.
- easy to clean design
- heating chamber is low maintenance
- compact footprint
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)