Merck
Z742904
Kern DAB moisture analyzer, for samples up to 110 g
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
別名:
Moisture analyser, moisture sensor, moisture tester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
NACRES:
NB.71
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern DAB 100-3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Moisture analyser with user-friendly graphics display and 15 memories for drying programs.
  • Backlit LCD display, digit height 14 mm
  • Drying process active
  • Active heating profile
  • Active switch-off criteria
  • Previous drying time
  • Current temperature
  • Current moisture content in %
  • Halogen quartz glass heater 400 W
  • Observation window above the sample, useful during initial setting
  • Internal memory for automatic sequence of 15 complete drying processesand 5 drying processes carried out
  • The last value measured remains on the display until it is replaced by a new measurement
  • 50 sample plates included
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z742904-1EA