Key Documents
Z757055
Kern DLB moisture analyzer, for samples up to 160 g
AC/DC input 220 - 240 V AC
別名:
moisture sensor, mositure tester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
NACRES:
NB.71
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern DLB 160-3A
秤量測定範囲
160 g
幅×奥行×高さ
210 mm × 340 mm × 225 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Back lit LCD display with digit height 17 mm
  • Halogen quartz glass heater, 400 W
  • Internal memory for automatic sequence of 5 complete drying processes
  • 10 sample plates included
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)