Key Documents
Z743805
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
HLT 10 REACH, size 10 μL, racked, sterile
別名:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121603
NACRES:
NB.02
無菌性
sterile
特徴
HLT 10 REACH
racked
包装
pkg of 5X960 ea
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 3511-05
テクニック
PCR: suitable
サイズ
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)