安全性情報
07-250
Sigma-Aldrich
抗PP2A抗体、Aサブユニット
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-MRD36, Anti-PP2AA, Anti-PP2AAALPHA, Anti-PR65A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse, Xenopus, pig, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP2R1A(5518)
特異性
PP2A A subunit, α isoform
免疫原
ヒトPP2A、Aサブユニットのアミノ酸1-11を含む13アミノ酸(MAAADGDDSLY-Ahx-C)のKLH結合合成ペプチド。Ahxはaminohexanoic acid(アミノヘキサン酸)です。 免疫配列は、ヒト、マウス、ラット、ブタ、Xenopusで保存されています。
アプリケーション
抗PP2A抗体、Aサブユニットは、PP2Aのレベルを検出します。IPおよびWBでの使用が発表され、検証されています。&&&
研究のサブカテゴリ
シナプス&シナプス生物学
神経変性疾患
品質
3T3/A31細胞由来のRIPAライセートのにおいてムノブロッティングによりルーチン評価済み。
ターゲットの説明
63~65kDa
物理的形状
100mM triethylamine、100mM sodium phosphate、0.02% sodium azide含有溶液に、glycerolを30%濃度で添加。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-305、3T3/A31ライセート。2-メルカプト-エタノール2.5 μL/ ライセート100 μLを加え、5分間煮沸して 調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 μgをロードしてください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07-250:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Ruediger et al.
Oncogene, 20(1), 10-15 (2001-03-13)
The A subunit of protein phosphatase 2A (PP2A) consists of 15 nonidentical repeats. The catalytic C subunit binds to C-terminal repeats 11 - 15 and regulatory B subunits bind to N-terminal repeats 1 - 10. Recently, four cancer-associated mutants of
G A Calin et al.
Oncogene, 19(9), 1191-1195 (2000-03-14)
The phosphatase 2A (PP2A) is one of the major cellular serine-threonine phosphatases. It was recently shown that the gene encoding for the beta isoform of its subunit A, PPP2R1B, is altered in human lung and colorectal carcinomas, suggesting a role
Rachana Patel et al.
The Journal of clinical investigation, 123(3), 1157-1175 (2013-02-26)
Concurrent activation of RAS/ERK and PI3K/AKT pathways is implicated in prostate cancer progression. The negative regulators of these pathways, including sprouty2 (SPRY2), protein phosphatase 2A (PP2A), and phosphatase and tensin homolog (PTEN), are commonly inactivated in prostate cancer. The molecular
Identification of the adenovirus E4orf4 protein binding site on the B55? and Cdc55 regulatory subunits of PP2A: Implications for PP2A function, tumor cell killing and viral replication.
Mui, MZ; Kucharski, M; Miron, MJ; Hur, WS; Berghuis, AM; Blanchette, P; Branton, PE
PLoS Pathogens null
R Ruediger et al.
Oncogene, 20(15), 1892-1899 (2001-04-21)
Protein phosphatase 2A (PP2A) consists of three subunits, A, B and C. The A and B subunits have regulatory functions while C is the catalytic subunit. PP2A core enzyme is composed of subunits A and C, and the holoenzyme of