Merck
Z743289
Julabo® adaptors
m16x1 male to bsp 1/2 inch female, pack of 1
別名:
barbed adaptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Julabo 8891008
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use with Julabo® circulators, adaptor m16x1 male to bsp 1/2 inch female, pack of 1.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)