Merck
Z742669
Artis Tweezer
Style MM-SA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
27112105
NACRES:
MA.01
特徴
tip style (fine points.)
メーカー/製品名
Aven 18023ARS
テクニック
PCR: suitable
L
125 mm (4.75 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aven′s innovative Artis Tweezers have set a new precedent for precision. Our cutting edge design features a angled bend at the end of the tip, which provides a softer overall grip with a large surface area that reduces hand fatigue, enhancing productivity.
The durable tweezers are protected by an attractive ESD safe coating, and the highly polished stainless steel tips with rounded edges allow operators to handle very fine wire, miniature parts, electrical components, and other delicate materials in a confined space without risk of damage.
アプリケーション
Excellent for general assembly, with strong fine points.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z742669-1EA4061835516568