詳細
For use with Benchmark Digital Dry Bath
- Material: high grade aluminum
- Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
法的情報
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z742528-1EA | 4061826161654 |