Merck
Z742525
Block for digital dry bath and MyBlock
for 24 x 1.5 mL tubes, or 32 x 0.2 mL and 14 x 0.5 mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NC.21
詳細
Quick-Flip universal block
特徴
Holds 24 x 1.5-2.0 mL & 14 x 0.5ml
Holds 6 x PCR strips / 48 x 0.2 mL or 1 PCR Plate
for 24 x 1.5 mL tubes, or 32 x 0.2 mL and 14 x 0.5 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BSWCMB
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
法的情報
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)