Merck
Z146501
Sigma-Aldrich
Ace Rotary-evaporator/freeze-drying flask
capacity 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Lid
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 7030-04
テクニック
cryopreservation: suitable
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flange with two ground flats opposite each other allows nylon retainers on adapter head to pass over. O-ring in head and flask grooves make a vacuum-tight seal when head is turned 90° in either direction. No grease, springs, or clamp necessary. Adapter heads and O-rings sold separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)