Merck
Z742355
2MAG Extension cord for bioMIXdrive
L 3 m
別名:
stirrer control unit cable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116500
NACRES:
NB.72
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
2mag 46200
パラメーター
-10-50 °C temp. limit (at 80% humidity)
L
3 m
詳細
Extension cord for use with bioMixdrive stirring drive, 3m in length. Perm Operating Temperature -10°C up to +50°C (at 80% humidity).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)