Merck
Z742182
Stainless Steel Pan
1/2 Size, capacity 6.3 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.51
特徴
1/2 Size
メーカー/製品名
Polarware 30242
キャパシティ
6.3 L
サイズ
12.75 in. × 10.38 in. × 4 in.
32.4 cm × 26.4 cm × 10.2 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)