Merck
Z690589
Ace 交換用スターラーシャフト、アジテーター付き、 PTFE コート SS
diam. 10 mm, fits 1 L PTFE reactors
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.51
物質
PTFE
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 13850-04
直径
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ace攪拌器用攪拌シャフトは、全PTFE製のAceフィルターリアクター装置用の交換部品です。