Key Documents
Z741429
MyBath ミニウォーターバス
AC/DC input 230 V AC, UK plug, capacity 8 L
別名:
mini water bath, personal incubator bath
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
物質
stainless steel chamber
特徴
CE compliant
0.1 °C temp. increments
メーカー/製品名
Benchmark Scientific B2000-8-GB
パラメーター
Ambient +5-100 °C temp. range (No cooling capacity. Min temp ambient +5 ºC)
W × D × H
17.5 in. × 10.5 in. × 12.4 in.
キャパシティ
8 L
チャンバーW × D × H
12.8 in. × 10.4 in. × 5.9 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分子生物学研究ラボを念頭に置いて設計されたMyBath 4 Lは、完全な個人用ウォーターバスです。この小型4 Lウォーターバスは様々な制御を用いやすいのが特長で、ユーザーが温度のデジタル選択や監視を行えます。蝶番式のフタのため、安全に遮蔽された環境になり、ユーザーの選択で、スイッチを軽く押すとフタが(後方に)開き、あるいは完全かつ即座にフタを外すことができます。
MyBath 4 Lは、50 mL、15 mL、1.5/2.0 mL試験管用の試験管ラックを備えた唯一のウォーターバスでもあり、すべてが揃ったそのまま使用可能な製品です。
特徴および利点
  • Easy to use controls that allow the user to digitally select and monitor temperature
  • Temperature is shown on a large, 3-digit display; Accuracy: ± 0.5 °C. Increments: 0.1 °C. Uniformity: ± 0.2 °C
  • Test tube rack inserts are sold separately
  • Hinged lid provides a secure, covered environment and can be flipped open (to the rear) or completely and instantly removed
  • Drain allows for hassle-free water changes
  • Quik-CAL user calibration function
  • Seamless, stainless steel chamber; the chambers resist rust and have no corners to collect dirt or contamination
法的情報
MyBath is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Quick-Cal is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)