安全性情報
Z699489
Whatman® 希釈ボトル
Phosphate Buffer, Magnesium Chloride, volume 99 mL
別名:
diltuion bottles, dilution bottle, phosphate buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111700
NACRES:
NB.79
包装
pkg of 72 ea
メーカー/製品名
Maine Mfg 10498505
キャパシティ
99 mL
容量
99 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
乳製品製造業や食品業において、平板計数法の希釈調製用希釈剤として、塩化マグネシウム含有リン酸バッファーを使用します。APHAは、乳製品および食品サンプル由来の損傷微生物の回収を推奨しています。脱イオン水、リン酸一カリウム、塩化マグネシウムを含有します。
Whatman滅菌希釈ボトルは、微生物学的試験法に先立ち、水、乳製品、食品、医薬品サンプルを希釈するよう設計されています。すべての溶液の最終pHは、25°CでpH 7.2 ± 0.2です。バッファーは、開けやすい引き上げ式のフタを用いたプラスチック製容器で、不正開封防止シールが付いています。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
Z699489-72EA:
Z699489-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)